Learn More
Econix™ 30 l Bio-bin™ Biogefahrenbehälter aus Papier
Verwenden Sie die Econix™ 30 l Bio-bin™ Papierbehälter für biologische Gefahrenstoffe, um infektiöse, nicht-scharfe Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
109.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UN3291. |
---|---|
Verschlusstyp | Temporär und permanent |
Farbe | Gelb |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Infektiöse Abfälle |
Produkttyp | Non-Sharps Waste Container |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12903665
![]() |
Econix™
BEXBB2YL |
2 l |
243.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12953665
![]() |
Econix™
BEXBBPIP6YL |
6 l |
174.00 €
40 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12983675
![]() |
Econix™
BEXBB30YL |
30 L |
109.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
UN3291. | |
Gelb | |
Non-Sharps Waste Container |
Temporär und permanent | |
Infektiöse Abfälle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Econix™ 30 l Bio-bin™ Biogefahrenbehälter aus Papier