Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Verwenden Sie die 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einwegreagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.
Marke:  DWK Life Sciences A615020001221
Artikelnummer. 11347534
  • 101.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden
100Pack
Reagenzgläser
150 mm
20 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes > Durchmesser: 20mm, Länge: 150 mm; Menge: 100/Pkg