Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Verwenden Sie die 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einwegreagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.
Brand:  DWK Life Sciences A613016001221
Product Code. 11823380
  • 75.70 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Rundboden
100Pack
Reagenzgläser
130 mm
16 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes > Durchmesser: 16mm, Länge: 130 mm; Menge: 100/Pkg