Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), DyLight 680 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18811FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Monkeypox Virus A35 | |
Monoclonal | |
DyLight 680 | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Virus | |
Purified |
Western Blot, ELISA | |
0017 | |
50mM Sodium Borate | |
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), DyLight 680 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 680
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur