Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
199.00 € - 790.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Menge 100
Dicke (metrisch) 3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11737617
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0061
Blau, Grau PTFE/Butyl
609.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12370180
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0227
Blau transparent, Weiß Silikon/PTFE
634.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11835050
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 1569
Silber, Weiß Silikon, Aluminium N/A N/A N/A
11875030
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0212
Dunkelgrau Butyl
199.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11893781
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0186
Grau PTFE/Butyl
394.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Aluminium-Kappe
  • Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Headspace
3 mm
Aluminium
100
Bördelverschluss
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum