Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0212
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Dunkelgrau | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum > Butyl dunkelgrau, ,3.0 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur