Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum
Artikelnummer. 11855030 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Blau, Grau
Dunkelgrau
Grau
Dicke (metrisch):
3 mm
3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11855030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
  • 20mm
  • Aluminiumkappe
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Butyl
Farbe Grau
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Menge 100
Dicke (metrisch) 3 mm
Typ Bördelverschluss