Learn More
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 24 1050
54.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11787497
  • 63.55 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Durchsichtig
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Durchsichtig
Glas
1.85 ml
Polypropylen
32 mm
Nein
Silikon/PTFE
11.6 mm
No
100
Schraubverschluss
9-425
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde > 1.0 mm Dicke , 45° Shore A