Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
Econix™ 1L Bio-bin™ Abfalleimer eignen sich für kleine Mengen aggressiver Abfälle sowie für den Einsatz in Laboren mit geringem Raumangebot, beispielsweise in Laborabzügen.
Marke: Econix™ BEXBBPIP6PLAIN
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
6 l | |
Konisch für einfache Stapelbarkeit | |
380 mm, 380 mm | |
Unsteril | |
Autoklavierbar, Autoclavable | |
96 % Papier/laminiert, kunststoffbeschichtet, Kunststoff, Papier, Plastic |
Temporär und permanent | |
Glatt, Green | |
40 Packungen, 40/Packung | |
160 mm, 168 mm | |
Für allgemeine Abfälle | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |