Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
Econix™ 1L Bio-bin™ Abfalleimer eignen sich für kleine Mengen aggressiver Abfälle sowie für den Einsatz in Laboren mit geringem Raumangebot, beispielsweise in Laborabzügen.
137.00 € - 213.00 €
Spezifikation
Farbe | Glatt, Green |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Abfälle |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13530870
![]() |
Econix™
BEXBBLOOP |
2 l, 2,5 l |
213.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13438796
|
Econix™
BEXBBPIP6PLAIN |
6 l |
137.00 €
40 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
Glatt, Green | |
Autoklavierbar | |
Für allgemeine Abfälle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände