Learn More
Wheaton™ 150 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 360205
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
150 mL | |
Metall | |
109,5 mm | |
120/Karton | |
54,9 mm |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Schraubverschluss | |
Ohne Beschriftung | |
30/Packung |