Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsaufsätze nach Twisselmann
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05415131
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extraktionsaufsätze
- nach Twisselmann
- Mit Vakuummantel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
70 mL | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 | |
NS 34/35 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsaufsätze nach Twisselmann > 70 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur