Learn More
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 360103
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
60 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
60,2 mm | |
300/Karton |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Polyethylen | |
44,2 mm | |
Bedruckt | |
50/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol > Beschriftung: Bedruckt; Verschlussmaterial: Kunststoff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur