Learn More
Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket
Artikelnummer. p-8015458 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15585809
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inklusive aller für die Probenaufbereitung notwendigen Komponenten zur Verarbeitung von Proben von 200 μl bis 100 ml. Das Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket enthält den 150 W-Motor sowie Zubehör, z. B. 2 Sägezahn-Generatorsonden aus Edelstahl, Generatorsonden für den Einmalgebrauch und vieles mehr.
  • Verarbeitet Laborproben von 200 μl bis 100 ml
  • Leistungsstarker 150 W-Motor
  • Leichtes, ergonomisches Design
  • Leiser Betrieb, unter 72 dB
  • Verfügbar mit Generatorsonden zum Einmalgebrauch (Adapter im Lieferumfang enthalten)
  • Durch die Verwendung von Generatorsonden aus Kunststoff können Kreuzkontaminationen vollständig ausgeschlossen werden
  • Für größere und zähere bzw. härtere Proben werden Generatorsonden aus Edelstahl empfohlen
Zertifizierungen
CE
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 5000 bis 35.000 U/min
Elektrische Anforderungen 220 V EU-Kabel, 150 W
Volumenbereich (metrisch) 200 μl bis 100 ml
Durchmesser (metrisch) 5,1 cm
Höhe (metrisch) 16,5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewebehomogenisierung, Gewebeaufschluss, Proteinextraktion, RNA-Extraktion, DNA-Extraktion, Metabolitenextraktion, Emulgieren, Proteomik, PCR, Enzymextraktion, Rühren mit hoher Drehzahl, Pulversuspension, Genomik, Metabolomik
Enthält 150 -W-Motor, Generatorsonde aus Edelstahl mit flachem Boden (5 x 75 mm), Sägezahn-Generatorsonde aus Edelstahl (7 x 115 mm), Sägezahn-Generatorsonde aus Edelstahl (10 x 115 mm), Stativklammer, Motorstativ-Baugruppe, Sondenadapter für den Einmalgebrauch, Generatorsonden für den Einmalgebrauch, Bedienungsanleitung und Werkzeugsatz
Verpackungsmenge Je 1
Steckertyp EU-Stecker
Gewicht (metrisch) 466 g