Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Verschlusstyp:
Flacher Schraubverschluss
Schraubverschlüsse in Stopfenform
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
25/wiederverwendbares Polypropylengestell
25 Röhrchen/Gestell, 2 Gestelle/Karton
500/Beutel
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
300 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
| Verschlussmaterial | Polyethylene |
| Verschlussfarbe | Purple |
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylenharz |
| Zur Verwendung mit | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Anzahl pro Packung | 500/Pk. |
| Verpackung | 500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton |
| Mehr anzeigen |