Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16664032
Click to view available options
Verschlusstyp:
Flacher Schraubverschluss
Schraubverschlüsse in Stopfenform
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
25/wiederverwendbares Polypropylengestell
25 Röhrchen/Gestell, 2 Gestelle/Karton
500/Beutel
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
300 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16664032
Marke: Labcon™ 31373450069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Verschlussmaterial Polyethylene
Verschlussfarbe Purple
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers
Anzahl pro Packung 50/Packung
Verpackung 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Menge 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Sterilität Steril
Produktlinie PerformR
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 118 mm
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
ACT Label Ja
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraubverschlüsse in Stopfenform
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Yes
Graduierungen 2 bis 15 in 0,5-er-Schritten
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RZB 12,500 x g