Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
82.28 € - 89.02 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Schwarz |
---|---|
Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 14.7 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | dimPreslit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimPreslit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10224662
|
Fisherbrand™
13 28 1069 |
89.02 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||||
12910941
|
Fisherbrand™
13 28 1541 |
N/A | ||||||||
Beschreibung
- ND13
- 13-425
- Glas
- Klar
- 4ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- 1.5 mm
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
13-425 |
Silikon/PTFE | |
14.7 mm | |
5 ml | |
Polypropylen | |
45 mm | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum