Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt
Beschreibung
- ND1
- Glas
- Durchsichtig
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
1. hydrolytische Klasse |
Naturkautschuk/TEF (1,3 mm) | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt > 1.3 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur