Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt
23.67 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND1
- Glas
- Durchsichtig
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
1 mm | |
Nein |
Naturkautschuk/TEF (1 mm) | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
1. hydrolytische Klasse |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16
Tage
13Stunden
20Minuten
50Sekunden
42
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt > 1.0 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur