Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass
Standardfläschchen für GC und HPLC.
61.90 € - 619.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Flaschenhalstyp | Klemme |
Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11865813
|
Fisherbrand™
11 09 0486 |
1,1 mL |
619.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11505884
|
Fisherbrand™
11 09 0415 |
1,3 mL |
61.90 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation
Durchsichtig | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
32 mm | |
ND11 |
Glas | |
Klemme | |
Konischer Boden | |
100 | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass