Learn More
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428556
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428556
2500 mL
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Artikelnummer. 11428556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15977.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Octanol wird als Vorläufer für die Zubereitung von Estern verwendet, die in Parfümen und Aromastoffen zum Einsatz kommen. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, Antischaummittel und Emulgator in Rostschutzemulsionen verwendet. Es ist in der chemischen Industrie weit verbreitet für die Synthese von Ethoxylaten, Alkylsulfaten und Ethersulfaten. Es wird als Lösungsmittel in Farben, Lacken, Wachsen und Oberflächenbeschichtungen verwendet und hauptsächlich in der Agrarchemie eingesetzt, um übermäßiges Wachstum von Tabakpflanzen zu verhindern.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und Propylenglycol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 0.825
Siedepunkt 193°C to 195°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Sweet
Strukturformel CH3(CH2)7OH
Brechungsindex 1.429
Menge 2500 mL
Beilstein 1697461
Merck Index 14,6751
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and propylene glycol. Immiscible with water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
ChargennummerA0455836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
ChargennummerA0457508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
ChargennummerA0453932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
ChargennummerA0454684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-octanol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >