Learn More
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10615202
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615202
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10615202
Marke: Thermo Scientific Acros 150630025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -16.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8240g/mL
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7OH
Brechungsindex 1.4280 to 1.4310
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 418
Merck Index 15, 6840
Relative Dichte 0.824
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viskosität 9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
ChargennummerA0464368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
ChargennummerA0463719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
ChargennummerA0460843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
ChargennummerA0462306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >