Learn More
1-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493757
1-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11493757
500 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11493757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18232.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Hexanol wird als Vorläufer von Plastifizierern, chemischen Intermediaten für Pharmazeutika, Parfümester und Antiseptika verwendet. Darüber hinaus dient es als Störmittel für Actomyosin-Adenosin-Triphosphatease. Auch wird es zur Modulation der Funktion des Actomyosin-Motors verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Chloroform, Ether, Benzol. Geringfügig mischbar mit Kohlenstofftetrachlorid und Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00002982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Hexanol
Schmelzpunkt °C to 52°C
Dichte 0.814 g/mL
Siedepunkt 157°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)5OH
Brechungsindex 1.418
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2282
Beilstein 969167
Merck Index 14,4697
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,chloroform,ether,benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Hexanol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-hexanol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >