Learn More
1,2-Propandiol, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
46.43 € - 303.51 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 57-55-6 |
---|---|
Summenformel | C3H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 76.09 |
MDL-Nummer | MFCD00064272 |
InChI-Schlüssel | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost |
PubChem CID | 1030 |
ChEBI | CHEBI:16997 |
IUPAC-Name | Propan-1,2-diol |
SMILES | CC(CO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10022910
|
Thermo Scientific Acros
220870250 |
25 mL | Glasflasche |
46.43 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10553114
|
Thermo Scientific Acros
220872500 |
250 mL | Glasflasche |
54.07 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10154510
|
Thermo Scientific Acros
220870010 |
1 L | Glasflasche |
159.80 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10307243
|
Thermo Scientific Acros
220870025 |
2.5 L | Glasflasche |
303.51 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
57-55-6 | |
76.09 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
1030 | |
Propan-1,2-diol |
C3H8O2 | |
MFCD00064272 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CHEBI:16997 | |
CC(CO)O |
Spezifikation
1, 2-Propanediol | |
99.0 | |
-60.0°C | |
187.0°C | |
Echt | |
C3H8O2 | |
1.4310 to 1.4330 | |
01, 472 | |
1.03 | |
Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform | |
CC(CO)O | |
76.09 | |
CHEBI:16997 | |
76.09 | |
Analyse |
57-55-6 | |
100.0 | |
1.0300g/mL | |
99°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2OH | |
MFCD00064272 | |
15, 7968 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-1,2-diol | |
1030 | |
45 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Viskose Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-338-
RUO – Research Use Only