Learn More
1,2-Propandiol, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10154510
Marke: Thermo Scientific Acros 220870010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00064272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Propanediol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 1 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskosität 45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99+%
Güte Analyse
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit