Learn More
1,2-Propandiol, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2-Propanediol |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -60.0°C |
Dichte | 1.0300g/mL |
Siedepunkt | 187.0°C |
Flammpunkt | 99°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |