Learn More
1,2-Propandiol, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10307243
1,2-Propandiol, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307243
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10307243
Marke: Thermo Scientific Acros 220870025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00064272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrostMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Propanediol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskosität 45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99+%
Güte Analyse
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
ChargennummerA0460725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
ChargennummerA0427514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
ChargennummerA0459636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
ChargennummerA0456646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
1,2-Propandiol, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato