Learn More
Thermo Scientific™ 0.85 % Kochsalzlösung
Führen Sie mit dieser isotonischen Kochsalzlösung eine Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen durch.
35.30 € - 372.00 €
Spezifikation
Farbe | Farblos, transparent |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 25°°C |
Beschreibung | 0.85 % Kochsalzlösung |
Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
Produkttyp | Lösung |
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13225649
|
Thermo Scientific™
BO0334E |
10.0 g + 0.3 g | 24 Stück/Packung |
105.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12977048
|
Thermo Scientific™
EB0334B |
3,0 g – 3,3 g | 200/Packung |
372.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12608697
|
Thermo Scientific™
BO0334B |
3.0 g + 0.3 g | 24 Stück/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Führen Sie die Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen mit der isotonischen Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 %igen Salinlösung durch.Natriumchlorid in einer 0,9%igen Konzentration sorgt für das osmotische Gleichgewicht des Mediums und somit für die Erhaltung der Zellmorphologie und -integrität.Die Lösung beeinträchtigt keine biochemischen Reaktionen und/oder Antibiotika-Empfindlichkeitstests. Wird vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) zur Vorbereitung bakterieller Suspensionen für Empfindlichkeitstests empfohlen.1,2
0.85 %ige Salinlösung für Verdünnungen verschiedener Proben verwenden.- Bietet osmotischen Schutz für mikrobielle Zellen während qualitativer Verfahren.
- Empfohlen von verschiedenen Autoren und Herstellern für die Vorbereitung von Testsuspensionen von Organismen, um die Integrität und Lebensfähigkeit bakterieller Zellen zu gewährleisten.3
- Gebrauchsfertig.
Spezifikation
Farblos, transparent | |
0.85 % Kochsalzlösung | |
Lösung |
2 °C bis 25°°C | |
Vereinigtes Königreich |