Learn More
Thermo Scientific™ 0,85%ige Kochsalzlösung
Führen Sie mit dieser isotonischen Kochsalzlösung eine Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ BO0334B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12608697
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie die Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen mit der isotonischen Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 %igen Salinlösung durch.Natriumchlorid in einer 0,9%igen Konzentration sorgt für das osmotische Gleichgewicht des Mediums und somit für die Erhaltung der Zellmorphologie und -integrität.Die Lösung beeinträchtigt keine biochemischen Reaktionen und/oder Antibiotika-Empfindlichkeitstests. Wird vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) zur Vorbereitung bakterieller Suspensionen für Empfindlichkeitstests empfohlen.1,2
Verwenden Sie 0,85 %ige Kochsalzlösung für Verdünnungen verschiedener Proben.
  • Bietet osmotischen Schutz für mikrobielle Zellen während qualitativer Verfahren.
  • Empfohlen von verschiedenen Autoren und Herstellern für die Vorbereitung von Testsuspensionen von Organismen, um die Integrität und Lebensfähigkeit bakterieller Zellen zu gewährleisten.3
  • Gebrauchsfertig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos, transparent
0,85%ige Kochsalzlösung
Vereinigtes Königreich
3.0 g + 0.3 g
24 Stück/Packung
2 bis 25 °C
Bijou-Fläschchen
Lösung
Vierundzwanzig Bijou-Flaschen mit Plastik-Schraubverschluss in einem Karton