Learn More
Thermo Scientific™ 0.85 % Kochsalzlösung
Führen Sie mit dieser isotonischen Kochsalzlösung eine Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen durch.
Marke: Thermo Scientific™ BO0334E
96.90 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Führen Sie die Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen mit der isotonischen Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 %igen Salinlösung durch.Natriumchlorid in einer 0,9%igen Konzentration sorgt für das osmotische Gleichgewicht des Mediums und somit für die Erhaltung der Zellmorphologie und -integrität.Die Lösung beeinträchtigt keine biochemischen Reaktionen und/oder Antibiotika-Empfindlichkeitstests. Wird vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) zur Vorbereitung bakterieller Suspensionen für Empfindlichkeitstests empfohlen.1,2
0.85 %ige Salinlösung für Verdünnungen verschiedener Proben verwenden.- Bietet osmotischen Schutz für mikrobielle Zellen während qualitativer Verfahren.
- Empfohlen von verschiedenen Autoren und Herstellern für die Vorbereitung von Testsuspensionen von Organismen, um die Integrität und Lebensfähigkeit bakterieller Zellen zu gewährleisten.3
- Gebrauchsfertig.
Spezifikation
Farblos, transparent | |
0.85 % Kochsalzlösung | |
Vereinigtes Königreich | |
10.0 g + 0.3 g | |
24 Stück/Packung |
2 bis 25 °C | |
Universalflaschen | |
Lösung | |
Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton |