Learn More
Thermo Scientific™ 0,85%ige Kochsalzlösung
Führen Sie mit dieser isotonischen Kochsalzlösung eine Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen durch.
Marke: Thermo Scientific™ EB0334B
Beschreibung
Führen Sie die Probenverdünnung bei qualitativen Verfahren in mikrobiellen Anwendungen mit der isotonischen Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 %igen Salinlösung durch.Natriumchlorid in einer 0,9%igen Konzentration sorgt für das osmotische Gleichgewicht des Mediums und somit für die Erhaltung der Zellmorphologie und -integrität.Die Lösung beeinträchtigt keine biochemischen Reaktionen und/oder Antibiotika-Empfindlichkeitstests. Wird vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) zur Vorbereitung bakterieller Suspensionen für Empfindlichkeitstests empfohlen.1,2
Verwenden Sie 0,85 %ige Kochsalzlösung für Verdünnungen verschiedener Proben.- Bietet osmotischen Schutz für mikrobielle Zellen während qualitativer Verfahren.
- Empfohlen von verschiedenen Autoren und Herstellern für die Vorbereitung von Testsuspensionen von Organismen, um die Integrität und Lebensfähigkeit bakterieller Zellen zu gewährleisten.3
- Gebrauchsfertig.
Spezifikation
Farblos, transparent | |
0,85%ige Kochsalzlösung | |
UK | |
3,0 g – 3,3 g | |
200/Packung |
2 bis 25 °C | |
Bijou-Flasche | |
Lösung | |
Zweihundert Sirup-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton |