Learn More
Brand™ Petrischalen aus Polystyrol
Aus Polystyrol. BRAND™ Petrischalen und Deckel aus Polystyrol werden durch Roboter zusammengesetzt. So lässt sich die Kontaminationsgefahr beträchtlich verringern. Transparent, mit Einwegdeckel. Die Deckel sind mit oder ohne Belüftung lieferbar.
Marke: Brand™ 452000
89.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polystyrol.
- Durchsichtig, mit Einwegdeckel
- Mit oder ohne Deckelbelüftung lieferbar.
- Schalen und Deckel werden maschinell zusammengesetzt, um das Risiko einer Kontamination zu verringern.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Petrischale | |
Nr. | |
94 mm |
Einwegprodukt | |
Rund | |
480/Packung | |
16 mm |