Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Streifen zu je 8
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
55.50 € - 273.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11594764
|
Thermo Scientific™
AB0264 |
Farblos | Nicht enthalten | 8-Streifen Röhrchen | 250 Streifen |
273.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15767476
|
Thermo Scientific™
AB0264 |
Farblos | Nicht enthalten | 8-Streifen Röhrchen | 250 Streifen | N/A | N/A | N/A | |||||
10394223
|
Thermo Scientific™
AB-0266/B |
Blau | Domed Cap | 8-Strip Tube | 250 Streifen | N/A | N/A | N/A | |||||
10190543
|
Thermo Scientific™
AB-0266/G |
Grün | Domed Cap | 8-Strip Tube | 250 Streifen | N/A | N/A | N/A | |||||
10100553
|
Thermo Scientific™
AB-0266/P |
Violett | Domed Cap | 8-Strip Tube | 250 Streifen | N/A | N/A | N/A | |||||
10334613
|
Thermo Scientific™
AB-0266/R |
Rot | Domed Cap | 8-Strip Tube | 250 Streifen | N/A | N/A | N/A | |||||
12199690
|
Thermo Scientific™
AB0382 |
Domed Cap | 8-Strip Cap | 10er-Pack à 12 Streifen | N/A | N/A | N/A | ||||||
10594184
|
Thermo Scientific™
AB-0451/G |
Grün | Domed Cap | 8-Strip Tube | 10er-Pack à 12 Streifen | N/A | N/A | N/A | |||||
10533225
|
Thermo Scientific™
AB0452 |
Farblos | Nicht enthalten | 8-Streifen Röhrchen | 10er-Pack à 12 Streifen |
152.00 €
120 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10513995
|
Thermo Scientific™
AB-0452/P |
Violett | Nicht enthalten | 8-Strip Tube | 10er-Pack à 12 Streifen | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
- Kompatibel mit 0,2 ml Thermocycler-Blöcken
- Maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
- Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappenstreifen. Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
Spezifikation
Polypropylen |