Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Streifen zu je 8
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Grün
Rot
Violett
Verschlusstyp:
Gewölbte Kappe
Nicht enthalten
Produkttyp:
8-Streifen Röhrchen
8-er Deckelstreifen
Menge:
10er-Pack à 12 Streifen
250 Streifen
Packungsgröße:
120 Stück
250 Stück
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Highlights
- Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
- 0.25 mL maximum tube capacity when capped
- Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Farbe | Grün |
| Volumen (metrisch) | 0.2 mL |
| Menge | 10er-Pack à 12 Streifen |
| Form | V-Bottom |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Gewölbte Kappe |
| Produkttyp | 8-Streifen Röhrchen |