Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Streifen zu je 8
Artikelnummer. 12199690
Click to view available options
Verschlusstyp:
Gewölbte Kappe
Nicht enthalten
Produkttyp:
8-Streifen Röhrchen
8-er Deckelstreifen
Menge:
10er-Pack à 12 Streifen
250 Streifen
Packungsgröße:
120 Stück
250 Stück
Farbe:
Blau
Farblos
Grün
Rot
Violett
Artikelnummer. 12199690
Marke: Thermo Scientific™ AB0382
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Besonderheiten
  • Kompatibel mit 0.2 ml-Thermocycler-Blocks
  • 0.25  ml maximale Röhrchenkapazität, wenn verschlossen
  • Verschließbar mit flachen und kuppelförmigen Kappenstreifen. Hochdurchsichtige Kappen für die Verwendung in qPCR-Assays lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Certified free from human DNA, RNases, and DNases
Verschlussfarbe Natural
Menge 10er-Pack à 12 Streifen
Material Polypropylen
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Produkttyp 8-er Deckelstreifen