Learn More
Thermo Scientific™ Tubes (white) and Ultra Clear Caps, strips of 8
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Marke: Thermo Scientific™ AB1191
119.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
- Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken
- 8 Röhrchen je Streifen
- Maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
- Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappenstreifen. Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
10er-Pack à 12 Streifen | |
Polypropylen | |
Ultradurchsichtige flache Kappen | |
120 Streifenröhrchen und Kappen |
Weiß, ultradurchsichtig | |
0,25 ml | |
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme | |
Standard | |
96 | |
8-Streifen Röhrchen |