accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 1045709-32-7

HNOHNOOOOHHO

CAS RN 1045709-32-7

IUPAC Name: bis(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane); oxalic acid
Synonyme: bis(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane); oxalic acid
Molekulargewicht (g/mol): 288.3
Summenformel: C12H20N2O6
InChi Key: RXBYDYSXIHJXNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1.C1NCC11COC1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.