Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, with separate ROX vial
Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen bis 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird.
Marke: Thermo Scientific™ AB4104A
Beschreibung
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR-Kit für die SYBR Green Chemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen. Diese Version des Kits wird mit einem separaten Fläschchen mit ROX-Referenzfarbstoff geliefert.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Die Verwendung eines 1-stufigen Ansatzes ist ideal für die Primer-Sequenzoptimierung und die Erfassung von Vergleichsdaten in Experimenten, die keine nachfolgende cDNA-Lagerung erfordern. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko, und durch die reduzierte Probenhandhabung können Verbesserungen bei der Reproduzierbarkeit beobachtet werden.
Verso einstufige RT-qPCR-Kits für die SYBR Green Chemie sind mit allen wichtigen Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
- RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
- Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
- Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
- Das Verso RT-Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42° bis 57 °C) - verbesserter Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
- Enthält einen blauen Inertfarbstoff für einfaches Pipettieren während der Reaktionsvorbereitung.
Spezifikation
Enthält: •1 x 50 μl Verso Enzym-Mix •1 x 250 μl RT Enhancer •2 x 1,25 ml 2x 1-Step qPCR SYBR Mix •1 x 25 μl ROX, 1 mM Bei -20 °C lagern |
|
Tube | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Verso | |
200 Reaktionen | |
200 Reaktionen |
SYBR | |
Hoch | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Einstufiges RT-qPCR-Kit | |
Genexpression, Pathogennachweis | |
RNA |