Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Ziegel-Isolierung und Hubtür
Für Forschung und Laboranwendungen.
Marke:  Nabertherm™ L-155H3ANO
Artikelnummer. 17337899
  • 7115.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Hubtür (LT) mit der heißen Oberfläche vom Bediener weg
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
Spezifikation
Spezifikation
C550
3,5 kW
530 mm
625 mm
15 l
340 x 260 x 170 mm
630 mm
Dokumentation
Product Guides
Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelöfen mit Ziegel-Isolierung und Hubtür > Fassungsvermögen:15 L