Learn More
2-Oxa-6-azaspiro-[3.3]-heptanhemioxalat, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate |
Menge | 500 mg |
IUPAC-Name | bis(2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptan); Oxalsäure |
Formelmasse | 144.15 |
Reinheit (%) | 96% |