man

Test

CAS RN 10213-10-2

H2OH2ONaNaOWOOO

CAS RN 10213-10-2

IUPAC Name: disodium dioxotungstenbis(olate) dihydrate
Synonyme: sodium tungstate dihydrate na2WO4.2H2O sodium tungstate(VI) dihydrate sodium orthotungstate dihydrate tungstic acid, sodium salt, dihydrate
Molekulargewicht (g/mol): 329.85
Summenformel: H4Na2O6W
InChi Key: WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (13)
  • (7)
Menge 
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)