Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, Purum, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15621420
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
purum, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-10-2
Summenformel H4Na2O6W
Molekulargewicht (g/mol) 329.846
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumwolframat-Dihydrat, Natriumwolframat, Dihydrat, Wolframsäure, Natriumsalz, Dihydrat, Wolframsäure-Natriumsalzdihydrat, Wolframsäure-Natriumsalz, Dinatriumdihydrat-Wolframat, Natriumwolframat-VI-Dihydrat, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)Wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumwolframat-Dihydrat
Menge 6 x 500 g
Strukturformel Na2WO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 329.85
Reinheit (%) ≥99%
Güte purum