Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, Honeywell™
Artikelnummer. 15648180
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-10-2
Summenformel H4Na2O6W
Molekulargewicht (g/mol) 329.846
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)Wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tungstate dihydrate
Schmelzpunkt 698°C
Namenshinweis Suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Farbe Farblos
pH 9.0 to 11.5 (at 100.00g/L 20°C)
Menge 50 g
Strukturformel Na2WO4 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 329.85g/mol
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Crystalline
Dichte 4.18g/cu.cm