Learn More
Natriumwolframate-Dihydrat, 98–102 %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
CAS | 10213-10-2 |
Farbe | Weiß |
pH | 8 to 9 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Summenformel | H4Na2O6W |
MDL-Nummer | 149190 |
Synonym | sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o |
InChI-Schlüssel | WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Natriumwolframat Dihadrat
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.