Learn More
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
53.67 € - 148.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1330-20-7, 100-41-4 |
---|---|
Summenformel | C8H10 |
Synonym | Dimethylbenzene |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10427413
|
Thermo Scientific Acros
390790010 |
1 L | Glasflasche |
53.67 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10479233
|
Thermo Scientific Acros
390790025 |
2.5 L | Glasflasche |
93.26 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11904451
|
Thermo Scientific Acros
390790100 |
10 L | Kunststoff-Fass | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1330-20-7, 100-41-4 | |
C8H10 | |
Dimethylbenzene |
Spezifikation
Xylenes | |
1330-20-7, 100-41-4 | |
0.0003 meq/g max. | |
136.0°C to 140.0°C | |
Pulver | |
0.001 % max. | |
C8H10 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
Dimethylbenzene | |
106.17 | |
Extrarein |
-34.0°C | |
Gelb bis Beige | |
0.8650g/mL | |
23°C | |
1.4940 to 1.4980 | |
0.865 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.05% Max. | |
Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether | |
≥98.0% (mixed isomers) (GC) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Xylenes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene