Learn More
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904451
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904451
10 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11904451
Marke: Thermo Scientific Acros 390790100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Summenformel C8H10
Synonym Dimethylbenzene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Azidität 0.0003 meq/g max.
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 140.0°C
Menge 10 L
Flammpunkt 23°C
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Pulver
Brechungsindex 1.4940 to 1.4980
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 0.865
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% Max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) ≥98.0% (mixed isomers) (GC)
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0372503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390790100,390790025,390790010
ChargennummerA0394686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390790100,390790025,390790010
ChargennummerA0414815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number390790100,390790025,390790010
ChargennummerA0407422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number390790100,390790025,390790010
ChargennummerA0432923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2021 Catalog Number390790100,390790025,390790010
Name des Produkts
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals >