Learn More
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10479233
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479233
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10479233
Marke: Thermo Scientific Acros 390790025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Summenformel C8H10
Synonym Dimethylbenzene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Azidität 0.0003 meq/g max.
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 140.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 23°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Brechungsindex 1.4940 to 1.4980
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 0.865
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% Max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) ≥98.0% (mixed isomers) (GC)
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Catalog Number390790025,390790010
ChargennummerA0450650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number390790025,390790010
ChargennummerA0372503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390790100,390790025,390790010
ChargennummerA0394686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390790100,390790025,390790010
ChargennummerA0414815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number390790100,390790025,390790010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
Xylole, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals >