Learn More
Thermo Scientific™ XLD-Agar (dehydriert)
Isolierung von Salmonella und Shigella aus Lebensmitteln und klinischen Proben mit diesem selektiven Medium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0469B
189.59 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10517673
  • 405.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolierung von Salmonella und Shigella aus klinischen Proben und Lebensmitteln mit selektivem Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD-Agar (dehydriert). Das Medium basiert auf Xylosefermentation, Lysin-Decarboxylierung und Produktion von Schwefelwasserstoff zur primären Unterscheidung der Shigellen und Salmonellen von nicht-pathogenen Bakterien. Die sorgfältige Zugabe von Natriumdesoxycholat inhibiert das Wachstum von Coliformen, ohne die Fähigkeit zur Unterstützung von Shigellen und Salmonellen zu beeinträchtigen.
Salmonella und Shigella sind Hauptverursacher von bakteriellen enterischen Erkrankungen, wobei die Transmission über den fäkalen-oralen-Weg, durch Kontakt von Person zu Person oder durch Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder verunreinigtem Wasser erfolgt.
Verwenden Sie XLD-Medium für das Screening von Proben mit Mischflora, die im Verdacht stehen, enterische Krankheitserreger zu beherbergen, z. B. medizinische Proben oder Lebensmittel.
  • Einfache Auswertung: Unterscheiden Sie Salmonella (rote Kolonien mit schwarzen Zentren) von Shigella (rote Kolonien) und anderen Coliformen (gelbe, opake Kolonien).
  • Überlegene Empfindlichkeit und Selektivität: Übersteigt die herkömmlicher Plattenmedien, z. B. Eosin-Methylenblau-Agar und Wismut-Sulfit-Agar, die dazu neigen, das Wachstum von Shigellen zu unterdrücken.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
XLD-Medium
Agar
Für 9.4 l-Medium
Pulver
500 g
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6236021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberCM0469B
Chargennummer6236022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberCM0469B
Chargennummer6220657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberCM0469B
Chargennummer6205651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog NumberCM0469B
Chargennummer6205653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog NumberCM0469B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ XLD-Agar (dehydriert) > 500 g
Nur für Laboranwendungen