Learn More
Thermo Scientific™ CCDA-Selektivnährboden
Isolieren Sie Campylobacter spp. mit einem blutfreien selektiven Medium, das ISO 10272-1 und 10272-2 entspricht.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5091A
19.49 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12815093
  • 41.35 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren Sie Campylobacter spp. mit dem blutfreien Thermo Scientific™ CCDA Selektiv-Medium, das der ISO 10272-1 und 10272-2 entspricht.
Das CCDA-Medium (modifiziert) basiert auf der ursprünglichen von Bolton beschriebenen Formulierung, die für den Ersatz von Blut durch Holzkohle, Eisensulfat oder Natriumpyruvat entwickelt wurde. Die verbesserte Selektivität wird mit Cefoperazon als selektivem Mittel erreicht. Amphotericin B wurde der Formulierung hinzugefügt, um das Wachstum von Hefe und Pilzkontaminanten zu unterdrücken, die bei 37 °C auftreten können.
Campylobacter-Infektionen zählen zu den häufigsten bakteriellen Infektionen, die zu gastrointestinalen und systemischen Erkrankungen führen. Campylobacter jejuni ist die am häufigsten berichtete bakterielle Ursache von Lebensmittelinfektionen in den USA. Bei Campylobacter handelt es sich um kleine, nicht Sporen-bildende, spiralförmige und gekrümmte gramnegative Stäbchen, die einen mikroaerophile Umgebung benötigen und keine Trocknung vertragen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß ISO 10271-a und ISO 10272-2
6°bis 12 °C
Deutschland
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Tiefschwarz, lichtundurchlässig
90mm-Einzelplatte
CCDA Selective Medium
17 g ± 5 %
10/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CCDA-Selektivnährboden >