Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Marke:  Macherey-Nagel™ 90204
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10797941
  • 21.05 € / 5 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
  • Universelle und spezielle Indikatorpapiere - einfache pH-Messung
  • Universelle und spezielle Indikatorpapiere werden in Kunststoffrollen geliefert, die den Schutz vor äußeren Einflüssen gewährleisten.
  • Jederzeit gebrauchsfertig.
  • Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert abgelesen. Ermöglicht eine sehr einfache pH-Messung.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Rolle
Je 1
1 bis 14
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
pH-Papier
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Papier > pH-Bereich:1 bis 14